Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMP2 / TIMP-2 Protein
Artikelnummer. p-7155228
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16095341 10 μg 10 Mikrogramm
16035351 50 μg 50 Mikrogramm
16085341 100 μg 100 Mikrogramm
16015351 200 μg 200 Mikrogramm
16025351 500 μg 500 Mikrogramm
16005351 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16095341
Marke: enQuireBio™ QP8571ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIMP2 / TIMP-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003246.1
Gen-ID (Entrez) 7077
Name TIMP2 / TIMP-2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TIMP2
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz SPVHPQQAFC NADVVIRAKA VSEKEVDSGN DIYGNPIKRI QYEIKQIKMF KGPEKDIEFI YTAPSSAVCG VSLDVGGKKE YLIAGKAEGD GKMHITLCDF IVPWDTLSTT QKKSLNHRYQ MGCECKITRC PMIPCYISSP DECLWMDWVT EKNINGHQAK FFACIKRSDG SCAWYRGAAP PKQEFLDIED P
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.