Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TMEM25 Protein
Artikelnummer. 16075970
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16075970 1 mg 1 Milligramm
16065970 10 μg 10 Mikrogramm
16005980 50 μg 50 Mikrogramm
16055970 100 μg 100 Mikrogramm
16085970 200 μg 200 Mikrogramm
16095970 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16075970
Marke: enQuireBio™ QP6805ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TMEM25, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001137506.1
Gen-ID (Entrez) 84866
Name TMEM25 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TMEM25
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz ELEPQIDGQT WAERALRENE RHAFTCRVAG GPGTPRLAWY LDGQLQEAST SRLLSVGGEA FSGGTSTFTV TAHRAQHELN CSLQDPRSGR SANASVILNV QFKPEIAQVG AKYQEAQGPG LLVVLFALVR ANPPANVTWI DQDGPVTVNT SDFLVLDAQN YPWLTNHTVQ LQLRSLAHNL SVVATNDVGV TSASLPAPGP SRHPSLISSD SNNLKLNNVR LPRENMSLPS NLQLNDLTPD SRAVKPADRQ MAQNNSRPEL LDPEPGGLLT SQGFIRLPVL GYIYRVSSVS SDEIWL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.