Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNF receptor-associated factor 6 Protein
Artikelnummer. p-7153685
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16086190
Marke: enQuireBio™ QP6838ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNF receptor-associated factor 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004611.1
Gen-ID (Entrez) 7189
Name TNF receptor-associated factor 6 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TRAF6
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MSLLNCENSC GSSQSESDCC VAMASSCSAV TKDDSVGGTA STGNLSSSFM EEIQGYDVEF DPPLESKYEC PICLMALREA VQTPCGHRFC KACIIKSIRD AGHKCPVDNE ILLENQLFPD NFAKREILSL MVKCPNEGCL HKMELRHLED HQAHCEFALM DCPQCQRPFQ KFHINIHILK DCPRRQVSCD NCAASMAFED KEIHDQNCPL ANVICEYCNT ILIREQMPNH YDLDCPTAPI PCTFSTFGCH EKMQRNHLAR HLQENTQSHM RMLAQAVHSL SVIPDSGYIS EVRNFQETIH QLEGRLVRQD HQIRELTAKM ETQSMYVSEL KRTIRTLEDK VAEIEAQQCN GIYIWKIGNF GMHLKCQEEE KPVVIHSPGF YTGKPGYKLC MRLHLQLPTA QRCANYISLF VHTMQGEYDS HLPWPFQGTI RLTILDQSEA PVRQNHEEIM DAKPELLAFQ RPTIPRNPKG FGYVTFMHLE ALRQRTFIKD DTLLVRCEVS TRFDMGSLRR EGFQPRSTDA GV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.