Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Toll-like receptor 1 Protein
Artikelnummer. p-7155724
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16068291 10 μg 10 Mikrogramm
16008301 50 μg 50 Mikrogramm
16058291 100 μg 100 Mikrogramm
16088291 200 μg 200 Mikrogramm
16098291 500 μg 500 Mikrogramm
16078291 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16068291
Marke: enQuireBio™ QP9436ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Toll-like receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003254.2
Gen-ID (Entrez) 7096
Name Toll-like receptor 1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TLR1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz SEFLVDRSKN GLIHVPKDLS QKTTILNISQ NYISELWTSD ILSLSKLRIL IISHNRIQYL DISVFKFNQE LEYLDLSHNK LVKISCHPTV NLKHLDLSFN AFDALPICKE FGNMSQLKFL GLSTTHLEKS SVLPIAHLNI SKVLLVLGET YGEKEDPEGL QDFNTESLHI VFPTNKEFHF ILDVSVKTVA NLELSNIKCV LEDNKCSYFL SILAKLQTNP KLSNLTLNNI ETTWNSFIRI LQLVWHTTVW YFSISNVKLQ GQLDFRDFDY SGTSLKALSI HQVVSDVFGF PQSYIYEIFS NMNIKNFTVS GTRMVHMLCP SKISPFLHLD FSNNLLTDTV FENCGHLTEL ETLILQMNQL KELSKIAEMT TQMKSLQQLD ISQNSVSYDE KKGDCSWTKS LLSLNMSSNI LTDTIFRCLP PRIKVLDLHS NKIKSIPKQV VKLEALQELN VAFNSLTDLP GCGSFSSLSV LIIDHNSVSH PSADFFQSCQ KMRSIKAGDN PFQCTCELGE FVKNIDQVSS EVLEGWPDSY KCDYPESYRG TLLKDFHMSE LSCNIT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.