Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Toll-like receptor 1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_003254.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 7096 |
| Name | Toll-like receptor 1 Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | TLR1 |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |