missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TRADD Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TRADD, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7583-ec-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16089550

  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001310481.1
TRADD Protein
Research Use Only
TRADD
Recombinant Protein
E. coli
MAAGQNGHEE WVGSAYLFVE SSLDKVVLSD AYAHPQQKVA VYRALQAALA ESGGSPDVLQ MLKIHRSDPQ LIVQLRFCGR QPCGRFLRAY REGALRAALQ RSLAAALAQH SVPLQLELRA GAERLDALLA DEERCLSCIL AQQPDRLRDE ELAELEDALR NLKCGSGARG GDGEVASAPL QPPVPSLSEV KPPPPPPPAQ TFLFQGQPVV NRPLSLKDQQ TFARSVGLKW RKVGRSLQRG CRALRDPALD SLAYEYEREG LYEQAFQLLR RFVQAEGRRA TLQRLVEALE ENELTSLAED LLGLTDPNGG LA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8717
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote