Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription factor 7-like 2 Protein
Artikelnummer. 16083361
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16083361 100 μg 100 Mikrogramm
16093361 10 μg 10 Mikrogramm
16033371 50 μg 50 Mikrogramm
16013371 200 μg 200 Mikrogramm
16023371 500 μg 500 Mikrogramm
16003371 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16083361
Marke: enQuireBio™ QP8221ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription factor 7-like 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001139746.1
Gen-ID (Entrez) 6934
Name Transcription factor 7-like 2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TCF7L2
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MPQLNGGGGD DLGANDELIS FKDEGEQEEK SSENSSAERD LADVKSSLVN ESETNQNSSS DSEAERRPPP RSESFRDKSR ESLEEAAKRQ DGGLFKGPPY PGYPFIMIPD LTSPYLPNGS LSPTARTLHF QSGSTHYSAY KTIEHQIAVQ YLQMKWPLLD VQAGSLQSRQ ALKDARSPSP AHIVSNKVPV VQHPHHVHPL TPLITYSNEH FTPGNPPPHL PADVDPKTGI PRPPHPPDIS PYYPLSPGTV GQIPHPLGWL VPQQGQPVYP ITTGGFRHPY PTALTVNASM SRFPPHMVPP HHTLHTTGIP HPAIVTPTVK QESSQSDVGS LHSSKHQDSK KEEEKKKPHI KKPLNAFMLY MKEMRAKVVA ECTLKESAAI NQILGRRWHA LSREEQAKYY ELARKERQLH MQLYPGWSAR DNYGKKKKRK RDKQPGETNE HSECFLNPCL SLPPIT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.