Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription initiation factor IIB Protein
Artikelnummer. p-7152816
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16001030
Marke: enQuireBio™ QP6130ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription initiation factor IIB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001505.1
Gen-ID (Entrez) 2959
Name Transcription initiation factor IIB Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GTF2B
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MASTSRLDAL PRVTCPNHPD AILVEDYRAG DMICPECGLV VGDRVIDVGS EWRTFSNDKA TKDPSRVGDS QNPLLSDGDL STMIGKGTGA ASFDEFGNSK YQNRRTMSSS DRAMMNAFKE ITTMADRINL PRNIVDRTNN LFKQVYEQKS LKGRANDAIA SACLYIACRQ EGVPRTFKEI CAVSRISKKE IGRCFKLILK ALETSVDLIT TGDFMSRFCS NLCLPKQVQM AATHIARKAV ELDLVPGRSP ISVAAAAIYM ASQASAEKRT QKEIGDIAGV ADVTIRQSYR LIYPRAPDLF PTDFKFDTPV DKLPQL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.