Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription initiation factor IIB Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001505.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 2959 |
| Name | Transcription initiation factor IIB Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | GTF2B |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |