Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription intermediary factor 1-beta Protein
Artikelnummer. 16064971
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16064971
Marke: enQuireBio™ QP8501ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription intermediary factor 1-beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005753.1
Gen-ID (Entrez) 10155
Name Transcription intermediary factor 1-beta Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TRIM28
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz PGEGSAGGEK RSTAPSAAAS ASASAAASSP AGGGAEALEL LEHCGVCRER LRPEREPRLL PCLHSACSAC LGPAAPAAAN SSGDGGAAGD GTVVDCPVCK QQCFSKDIVE NYFMRDSGSK AATDAQDANQ CCTSCEDNAP ATSYCVECSE PLCETCVEAH QRVKYTKDHT VRSTGPAKSR DGERTVYCNV HKHEPLVLFC ESCDTLTCRD CQLNAHKDHQ YQFLEDAVRN QRKLLASLVK RLGDKHATLQ KSTKEVRSSI RQVSDVQKRV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.