Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional enhancer factor TEF-3 Protein
Artikelnummer. 16069340
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16069340 100 μg 100 Mikrogramm
16079340 10 μg 10 Mikrogramm
16019350 50 μg 50 Mikrogramm
16099340 200 μg 200 Mikrogramm
16009350 500 μg 500 Mikrogramm
16089340 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16069340
Marke: enQuireBio™ QP7553ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional enhancer factor TEF-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003204.2
Gen-ID (Entrez) 7004
Name Transcriptional enhancer factor TEF-3 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TEAD4
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MYGRNELIAR YIKLRTGKTR TRKQVSSHIQ VLARRKAREI QAKLKDQAAK DKALQSMAAM SSAQIISATA FHSSMALARG PGRPAVSGFW QGALPGQAGT SHDVKPFSQQ TYAVQPPLPL PGFESPAGPA PSPSAPPAPP WQGRSVASSK LWMLEFSAFL EQQQDPDTYN KHLFVHIGQS SPSYSDPYLE AVDIRQIYDK FPEKKGGLKD LFERGPSNAF FLVKFWADLN TNIEDEGSSF YGVSSQYESP ENMIITCSTK VCSFGKQVVE KVETEYARYE NGHYSYRIHR SPLCEYMINF IHKLKHLPEK YMMNSVLENF TILQVVTNRD TQETLLCIAY VFEVSASEHG AQHHIYRLVK E
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.