Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional enhancer factor TEF-3 Protein
Artikelnummer. p-7154216
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16079340
Marke: enQuireBio™ QP7553ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional enhancer factor TEF-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003204.2
Gen-ID (Entrez) 7004
Name Transcriptional enhancer factor TEF-3 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TEAD4
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MYGRNELIAR YIKLRTGKTR TRKQVSSHIQ VLARRKAREI QAKLKDQAAK DKALQSMAAM SSAQIISATA FHSSMALARG PGRPAVSGFW QGALPGQAGT SHDVKPFSQQ TYAVQPPLPL PGFESPAGPA PSPSAPPAPP WQGRSVASSK LWMLEFSAFL EQQQDPDTYN KHLFVHIGQS SPSYSDPYLE AVDIRQIYDK FPEKKGGLKD LFERGPSNAF FLVKFWADLN TNIEDEGSSF YGVSSQYESP ENMIITCSTK VCSFGKQVVE KVETEYARYE NGHYSYRIHR SPLCEYMINF IHKLKHLPEK YMMNSVLENF TILQVVTNRD TQETLLCIAY VFEVSASEHG AQHHIYRLVK E
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.