Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane 4 L6 family member 1 Protein
Artikelnummer. p-7155726
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16088301
Marke: enQuireBio™ QP9438ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane 4 L6 family member 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055035.1
Gen-ID (Entrez) 4071
Name Transmembrane 4 L6 family member 1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TM4SF1
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz LAEGPLCLDS LGQWNYTFAS TEGQYLLDTS TWSECTEPKH IVEWNVS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.