Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane 4 L6 family member 1 Protein
Artikelnummer. 16078301
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16078301 100 μg 100 Mikrogramm
16088301 10 μg 10 Mikrogramm
16028311 50 μg 50 Mikrogramm
16008311 200 μg 200 Mikrogramm
16018311 500 μg 500 Mikrogramm
16098301 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16078301
Marke: enQuireBio™ QP9438ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane 4 L6 family member 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055035.1
Gen-ID (Entrez) 4071
Name Transmembrane 4 L6 family member 1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TM4SF1
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz LAEGPLCLDS LGQWNYTFAS TEGQYLLDTS TWSECTEPKH IVEWNVS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.