Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane protein 98 Protein
Artikelnummer. p-7153650
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16085980
Marke: enQuireBio™ QP6807ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane protein 98, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001028676.1
Gen-ID (Entrez) 26022
Name Transmembrane protein 98 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TMEM98
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz LVCRQRYCRP RDLLQRYDSK PIVDLIGAME TQSEPSELEL DDVVITNPHI EAILENEDWI EDASGLMSHC IAILKICHTL TEKLVAMTMG SGAKMKTSAS VSDIIVVAKR ISPRVDDVVK SMYPPLDPKL LDARTTALLL SVSHLVLVTR NACHLTGGLD WIDQSLSAAE EHLEVLREAA LASEPDKGLP GPEGFLQEQS AI
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.