Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane protein 98 Protein
Artikelnummer. 16075980
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16075980
Marke: enQuireBio™ QP6807ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane protein 98, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001028676.1
Gen-ID (Entrez) 26022
Name Transmembrane protein 98 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TMEM98
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz LVCRQRYCRP RDLLQRYDSK PIVDLIGAME TQSEPSELEL DDVVITNPHI EAILENEDWI EDASGLMSHC IAILKICHTL TEKLVAMTMG SGAKMKTSAS VSDIIVVAKR ISPRVDDVVK SMYPPLDPKL LDARTTALLL SVSHLVLVTR NACHLTGGLD WIDQSLSAAE EHLEVLREAA LASEPDKGLP GPEGFLQEQS AI
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.