Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Trichoplein keratin filament-binding Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001137324.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 84260 |
| Name | Trichoplein keratin filament-binding Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | TCHP |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |