Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRMT112 Protein
Artikelnummer. 16053151
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16053151 100 μg 100 Mikrogramm
16063151 10 μg 10 Mikrogramm
16003161 50 μg 50 Mikrogramm
16083151 200 μg 200 Mikrogramm
16093151 500 μg 500 Mikrogramm
16073151 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16053151
Marke: enQuireBio™ QP8188ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TRMT112, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001273011.1
Gen-ID (Entrez) 51504
Name TRMT112 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TRMT112
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MKLLTHNLLS SHVRGVGSRG FPLRLQATEV RICPVEFNPN FVARMIPKVE WSAFLEAADN LRLIQVPKGP VEGYEENEEF LRTMHHLLLE VEVIEGTLQC PESGRMFPIS RGIPNMLLSE EETES
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.