Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Trypsin-1 Protein
Artikelnummer. 15935508
Click to view available options
Menge:
1 mg
20 μg
5 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Artikelnummer. 15935508
Marke: enQuireBio™ QP108985ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A cDNA sequence encoding the Trypsin-1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name Trypsin-1 Protein
Menge 5 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität 1 unit hydrolyzes 1 micromole of Na-Benzoyl-D,L-arginine 4-nitroanilide (BANI) per minute at 37C, pH 8.0, in the presence of 10mM calcium. The specific activity is >1,000 Units per mg protein as measured under the described conditions.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Human
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz IVGGYNCEEN SVPYQVSLNS GYHFCGGSLI NEQWVVSAGH CYKSRIQVRL GEHNIEVLEG NEQFINAAKI IRHPQYDRKT LNNDIMLIKL SSRAVINARV STISLPTAPP ATGTKCLISG WGNTASSGAD YPDELQCLDA PVLSQAKCEA SYPGKITSNM FCVGFLEGGK DSCQGDSGGP VVCNGQLQGV VSWGDGCAQK NKPGVYTKVY NYVKWIKNTI AANS
Puffer The Trypsin-1 filtered 0.22um solution contains 20mM TRIS-HCl buffer pH 7.2.
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.