Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tubulin-specific chaperone C Protein
Artikelnummer. p-7153595
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16085650 10 μg 10 Mikrogramm
16025660 50 μg 50 Mikrogramm
16075650 100 μg 100 Mikrogramm
16005660 200 μg 200 Mikrogramm
16015660 500 μg 500 Mikrogramm
16095650 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16085650
Marke: enQuireBio™ QP6763ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tubulin-specific chaperone C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003183.1
Gen-ID (Entrez) 6903
Name Tubulin-specific chaperone C Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TBCC
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz ESVSCSAAAV RTGDMESQRD LSLVPERLQR REQERQLEVE RRKQKRQNQE VEKENSHFFV ATFVRERAAV EELLERAESV ERLEEAASRL QGLQKLINDS VFFLAAYDLR QGQEALARLQ AALAERRRGL QPKKRFAFKT RGKDAASSTK VDAAPGIPPA VESIQDSPLP KKAEGDLGPS WVCGFSNLES QVLEKRASEL HQRDVLLTEL SNCTVRLYGN PNTLRLTKAH SCKLLCGPVS TSVFLEDCSD CVLAVACQQL RIHSTKDTRI FLQVTSRAIV EDCSGIQFAP YTWSYPEIDK DFESSGLDRS KNNWNDVDDF NWLARDMASP NWSILPEEER NIQW
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.