Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human U1 small nuclear ribonucleoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) U1 small nuclear ribonucleoprotein A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8341-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16074111
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_004587.1
U1 small nuclear ribonucleoprotein 1
Research Use Only
SNRPA
Recombinant Protein
E. coli
PNHTIYINNL NEKIKKDELK KSLYAIFSQF GQILDILVSR SLKMRGQAFV IFKEVSSATN ALRSMQGFPF YDKPMRIQYA KTDSDIIAKM KGTFVERDRK REKRKPKSQE TPATKKAVQG GGATPVVGAV QGPVPGMPPM TQAPRIMHHM PGQPPYMPPP GMIPPPGLAP GQIPPGAMPP QQLMPGQMPP AQPLSENPPN HILFLTNLPE ETNELMLSML FNQFPGFKEV RLVPGRHDIA FVEFDNEVQA GAARDALQGF KITQNNAMKI S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6626
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol