Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human U1 small nuclear ribonucleoprotein 1
Artikelnummer. p-7155021
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16064111 10 μg 10 Mikrogramm
16004121 50 μg 50 Mikrogramm
16054111 100 μg 100 Mikrogramm
16084111 200 μg 200 Mikrogramm
16094111 500 μg 500 Mikrogramm
16074111 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16064111
Marke: enQuireBio™ QP8341ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) U1 small nuclear ribonucleoprotein A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004587.1
Gen-ID (Entrez) 6626
Name U1 small nuclear ribonucleoprotein 1
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SNRPA
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz PNHTIYINNL NEKIKKDELK KSLYAIFSQF GQILDILVSR SLKMRGQAFV IFKEVSSATN ALRSMQGFPF YDKPMRIQYA KTDSDIIAKM KGTFVERDRK REKRKPKSQE TPATKKAVQG GGATPVVGAV QGPVPGMPPM TQAPRIMHHM PGQPPYMPPP GMIPPPGLAP GQIPPGAMPP QQLMPGQMPP AQPLSENPPN HILFLTNLPE ETNELMLSML FNQFPGFKEV RLVPGRHDIA FVEFDNEVQA GAARDALQGF KITQNNAMKI S
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.