Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human UBE2R1/CDC34 Protein
Artikelnummer. 18604457 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
1000 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1000 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18604457 500 μg 500 Mikrogramm
18615256 5 μg 5 Mikrogramm
18677216 1000 μg 1000 Mikrogramm
18604337 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18604457 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP261361500ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2265.09 €
    1712.55 € / 500 Mikrogramm
    Sparen 552.54 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
Data is not available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung A 0.2 μm filtered concentrated solution in 50 mM HEPES, pH 7.0, 125 mM NaCl, 10 % Glycerol, 1 mM DTT.
Gen-ID (Entrez) 997
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 26.7 kDa
Menge 500 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration Less than 0.1 EU/μg of UBE2R1/CDC34 as determined by LAL method.
Gen-Alias cell division cycle 34, cell division cycle 34 homolog (S. cerevisiae), E2-CDC34, EC 6.3.2.19, UBC3, UBE2R1UBCH3, ubiquitin carrier protein, ubiquitin-conjugating enzyme E2 R1, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-32 kDa complementing, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-CDC34, Ubiquitin-protein ligase R1
Gensymbol CDC34
Forschungskategorie Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Produktlinie Novus
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Protein UBE2R1/CDC34