Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 14 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001032411.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 9097 |
| Name | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 14 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | USP14 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |