missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Ubiquitin Mutant (No Lysine) Protein
Beschreibung
Recombinant Human Ubiquitin Mutant (No Lysine) can be conjugated to substrate proteins via the subsequent actions of a Ubiquitin-activating (E1) enzyme, a Ubiquitin-conjugating (E2) enzyme, and a Ubiquitin ligase (E3). Recombinant Human Ubiquitin Mutant (No Lysine) is unable to form chains, making it ideal for use as a negative control for chain formation or to confirm multi-mono-ubiquitination of a substrate. Reaction conditions will need to be optimized for each specific application. We recommend an initial Recombinant Human Ubiquitin Mutant (No Lysine) concentration of 0.2-1 mM.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P0CG47.1 |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in deionized water. |
| Gen-ID (Entrez) | 7314 |
| Molekulargewicht | 8.8 kDa |
| Name | Ubiquitin Mutant No K |
| Menge | 1mg |
| Quelle | E. coli-derived human Ubiquitin protein Met1 - Gly76 Contains Lys to Arg substitutions at the following positions: 6, 11, 27, 29, 33, 48, 63 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?