missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Ubiquitin Rhodamine 110 Protein
Beschreibung
The Recombinant Human Ubiquitin Rhodamine 110 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Ubiquitin Rhodamine 110 Protein has been validated for the following applications: Enzyme Activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Supplied as a solution in DMSO. |
| Gen-ID (Entrez) | 7314 |
| Molekulargewicht | 8.9 kDa |
| Name | Ubiquitin Rhodamine 110 C-Terminal Derivative |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | E. coli-derived human Ubiquitin protein Contains a C-terminal Rhodamine 110 (R110) |
| Lagerungsbedingungen | Protect from light. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -70° C as supplied. 3 months, -70° C under sterile conditions after opening. |
| Konjugat | R110 |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 95%, by HPLC. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?