Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UCP1, mitochondrial brown fat Protein
Artikelnummer. 16096410
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16096410
Marke: enQuireBio™ QP6868ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UCP1, mitochondrial brown fat, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_068605.1
Gen-ID (Entrez) 7350
Name UCP1, mitochondrial brown fat Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol UCP1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz GGLTASDVHP TLGVQLFSAG IAACLADVIT FPLDTAKVRL QVQGECPTSS VIRYKGVLGT ITAVVKTEGR MKLYSGLPAG LQRQISSASL RIGLYDTVQE FLTAGKETAP SLGSKILAGL TTGGVAVFIG QPTEVVKVRL QAQSHLHGIK PRYTGTYNAY RIIATTEGLT GLWKGTTPNL MRSVIINCTE LVTYDLMKEA FVKNNILADD VPCHLVSALI AGFCATAMSS PVDVVKTRFI NSPPGQYKSV PNCAMKVFTN EGPTAFFKGL VPSFLRLGSW NVIMFVCFEQ LKRELSKSRQ TMDCAT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.