Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-glucuronosyltransferase 1-1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_000454.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 54658 |
| Name | UDP-glucuronosyltransferase 1-1 Protein |
| Menge | 500 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | UGT1A1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |