Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-glucuronosyltransferase 1-4 Protein
Artikelnummer. 16076430
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16076430 100 μg 100 Mikrogramm
16086430 10 μg 10 Mikrogramm
16026440 50 μg 50 Mikrogramm
16006440 200 μg 200 Mikrogramm
16016440 500 μg 500 Mikrogramm
16096430 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16076430
Marke: enQuireBio™ QP6870ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UDP-glucuronosyltransferase 1-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_009051.1
Gen-ID (Entrez) 54657
Name UDP-glucuronosyltransferase 1-4 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol UGT1A4
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz GKVLVVPTDG SPWLSMREAL RELHARGHQA VVLTPEVNMH IKEEKFFTLT AYAVPWTQKE FDRVTLGYTQ GFFETEHLLK RYSRSMAIMN NVSLALHRCC VELLHNEALI RHLNATSFDV VLTDPVNLCG AVLAKYLSIP AVFFWRYIPC DLDFKGTQCP NPSSYIPKLL TTNSDHMTFL QRVKNMLYPL ALSYICHTFS APYASLASEL FQREVSVVDL VSYASVWLFR GDFVMDYPRP IMPNMVFIGG INCANGKPLS QEFEAYINAS GEHGIVVFSL GSMVSEIPEK KAMAIADALG KIPQTVLWRY TGTRPSNLAN NTILVKWLPQ NDLLGHPMTR AFITHAGSHG VYESICNGVP MVMMPLFGDQ MDNAKRMETK GAGVTLNVLE MTSEDLENAL KAVINDKSYK ENIMRLSSLH KDRPVEPLDL AVFWVEFVMR HKGAPHLRPA AHDLTWYQYH SLDVIGFLLA VVLTVAFITF KCCAYGYRKC LGKKGRVKKA HKSKTH
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.