missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001311042.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 6675 |
| Name | UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | UAP1 |
| Proteinlänge | Full Length of Isoform AGX1. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?