Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Urokinase Protein
Artikelnummer. 15955089
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15955089 1 mg 1 Milligramm
15945089 100 μg 100 Mikrogramm
15965089 5 mg 5 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 15955089
Marke: enQuireBio™ QP139081mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A cDNA sequence encoding the Urokinase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name Urokinase Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Human
Proteinmarkierung Untagged
Puffer The Urokinase was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing phosphate buffer.
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 94.0% as determined by SDS-PAGE.