Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UV excision repair protein RAD23 homolog A Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001257291.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 5886 |
| Name | UV excision repair protein RAD23 homolog A Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | RAD23A |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |