Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vascular endothelial growth factor D Protein
Artikelnummer. 16025391
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16025391
Marke: enQuireBio™ QP8578ec50ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vascular endothelial growth factor D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004460.1
Gen-ID (Entrez) 2277
Name Vascular endothelial growth factor D Protein
Menge 50 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol VEGFD
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz FAATFYDIET LKVIDEEWQR TQCSPRETCV EVASELGKST NTFFKPPCVN VFRCGGCCNE ESLICMNTST SYISKQLFEI SVPLTSVPEL VPVKVANHTG CKCLPTAPRH PYSIIRR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.