Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vascular endothelial growth factor D Protein
Artikelnummer. 16085381
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16085381
Marke: enQuireBio™ QP8578ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vascular endothelial growth factor D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004460.1
Gen-ID (Entrez) 2277
Name Vascular endothelial growth factor D Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol VEGFD
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz FAATFYDIET LKVIDEEWQR TQCSPRETCV EVASELGKST NTFFKPPCVN VFRCGGCCNE ESLICMNTST SYISKQLFEI SVPLTSVPEL VPVKVANHTG CKCLPTAPRH PYSIIRR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.