Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vascular endothelial growth factor D Protein
Código de producto. p-7155235
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16085381
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP8578ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vascular endothelial growth factor D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Zugriffsnummer NP_004460.1
Gen-ID (Entrez) 2277
Name Vascular endothelial growth factor D Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol VEGFD
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz FAATFYDIET LKVIDEEWQR TQCSPRETCV EVASELGKST NTFFKPPCVN VFRCGGCCNE ESLICMNTST SYISKQLFEI SVPLTSVPEL VPVKVANHTG CKCLPTAPRH PYSIIRR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado