Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vasculin Protein
Artikelnummer. 16070841
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16070841
Marke: enQuireBio™ QP7795ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vasculin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001120707.2
Gen-ID (Entrez) 65056
Name Vasculin Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GPBP1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MRTDKKSEFL KALKRDRVEE EHEDESRAGS EKDDDSFNLH NSNSTHQERD INRNFDENEI PQENGNASVI SQQIIRSSTF PQTDVLSSSL EAEHRLLKEM GWQEDSENDE TCAPLTEDEM REFQVISEQL QKNGLRKNGI LKNGLICDFK FGPWKNSTFK PTTENDDTET SSSDTSDDDD V
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.