Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vasculin Protein
Artikelnummer. p-7154471
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16060841 10 μg 10 Mikrogramm
16000851 50 μg 50 Mikrogramm
16050841 100 μg 100 Mikrogramm
16080841 200 μg 200 Mikrogramm
16090841 500 μg 500 Mikrogramm
16070841 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16060841
Marke: enQuireBio™ QP7795ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vasculin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001120707.2
Gen-ID (Entrez) 65056
Name Vasculin Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GPBP1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MRTDKKSEFL KALKRDRVEE EHEDESRAGS EKDDDSFNLH NSNSTHQERD INRNFDENEI PQENGNASVI SQQIIRSSTF PQTDVLSSSL EAEHRLLKEM GWQEDSENDE TCAPLTEDEM REFQVISEQL QKNGLRKNGI LKNGLICDFK FGPWKNSTFK PTTENDDTET SSSDTSDDDD V
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.