Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Very long-chain acyl-CoA synthetase Protein
Artikelnummer. 16075170
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16075170 100 μg 100 Mikrogramm
16085170 10 μg 10 Mikrogramm
16025180 50 μg 50 Mikrogramm
16005180 200 μg 200 Mikrogramm
16015180 500 μg 500 Mikrogramm
16095170 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16075170
Marke: enQuireBio™ QP6694ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Very long-chain acyl-CoA synthetase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001153101.1
Gen-ID (Entrez) 11001
Name Very long-chain acyl-CoA synthetase Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SLC27A2
Proteinlänge Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz GATLALRTKF SASQFWDDCR KYNVTVIQYI GELLRYLCNS PQKPNDRDHK VRLALGNGLR GDVWRQFVKR FGDICIYEFY AATEGNIGFM NYARKVGAVG RVNYLQKKII TYDLIKYDVE KDEPVRDENG YCVRVPKGEV GLLVCKITQL TPFNGYAGAK AQTEKKKLRD VFKKGDLYFN SGDLLMVDHE NFIYFHDRVG DTFRWKGENV ATTEVADTVG LVDFVQEVNV YGVHVPDHEG RIGMASIKMK ENHEFDGKKL FQHIADYLPS YARPRFLRIQ DTIEITGTFK HRKMTLVEEG FNPAVIKDAL YFLDDTAKMY VPMTEDIYNA ISAKTLKL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.