Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Very long-chain acyl-CoA synthetase Protein
Artikelnummer. p-7153515
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16085170
Marke: enQuireBio™ QP6694ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Very long-chain acyl-CoA synthetase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001153101.1
Gen-ID (Entrez) 11001
Name Very long-chain acyl-CoA synthetase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SLC27A2
Proteinlänge Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz GATLALRTKF SASQFWDDCR KYNVTVIQYI GELLRYLCNS PQKPNDRDHK VRLALGNGLR GDVWRQFVKR FGDICIYEFY AATEGNIGFM NYARKVGAVG RVNYLQKKII TYDLIKYDVE KDEPVRDENG YCVRVPKGEV GLLVCKITQL TPFNGYAGAK AQTEKKKLRD VFKKGDLYFN SGDLLMVDHE NFIYFHDRVG DTFRWKGENV ATTEVADTVG LVDFVQEVNV YGVHVPDHEG RIGMASIKMK ENHEFDGKKL FQHIADYLPS YARPRFLRIQ DTIEITGTFK HRKMTLVEEG FNPAVIKDAL YFLDDTAKMY VPMTEDIYNA ISAKTLKL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.