Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WD repeat-containing protein 1
Artikelnummer. 16056540
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16056540 100 μg 100 Mikrogramm
16066540 10 μg 10 Mikrogramm
16006550 50 μg 50 Mikrogramm
16086540 200 μg 200 Mikrogramm
16096540 500 μg 500 Mikrogramm
16076540 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16056540
Marke: enQuireBio™ QP6884ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) WD repeat-containing protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060058.1
Gen-ID (Entrez) 11091
Name WD repeat-containing protein 1
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol WDR5
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz ATEEKKPETE AARAQPTPSS SATQSKPTPV KPNYALKFTL AGHTKAVSSV KFSPNGEWLA SSSADKLIKI WGAYDGKFEK TISGHKLGIS DVAWSSDSNL LVSASDDKTL KIWDVSSGKC LKTLKGHSNY VFCCNFNPQS NLIVSGSFDE SVRIWDVKTG KCLKTLPAHS DPVSAVHFNR DGSLIVSSSY DGLCRIWDTA SGQCLKTLID DDNPPVSFVK FSPNGKYILA ATLDNTLKLW DYSKGKCLKT YTGHKNEKYC IFANFSVTGG KWIVSGSEDN LVYIWNLQTK EIVQKLQGHT DVVISTACHP TENIIASAAL ENDKTIKLWK SDC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.