Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WD repeat-containing protein 1
Artikelnummer. 16064941
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16064941
Marke: enQuireBio™ QP8496ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) WD repeat-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005103.2
Gen-ID (Entrez) 9948
Name WD repeat-containing protein 1
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol WDR1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz SRFVNCVRFS PDGNRFATAS ADGQIYIYDG KTGEKVCALG GSKAHDGGIY AISWSPDSTH LLSASGDKTS KIWDVSVNSV VSTFPMGSTV LDQQLGCLWQ KDHLLSVSLS GYINYLDRNN PSKPLHVIKG HSKSIQCLTV HKNGGKSYIY SGSHDGHINY WDSETGENDS FAGKGHTNQV SRMTVDESGQ LISCSMDDTV RYTSLMLRDY SGQGVVKLDV QPKCVAVGPG GYAVVVCIGQ IVLLKDQRKC FSIDNPGYEP EVVAVHPGGD TVA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.