Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WD repeat-containing protein 1
Artikelnummer. p-7155160
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16074941 10 μg 10 Mikrogramm
16014951 50 μg 50 Mikrogramm
16064941 100 μg 100 Mikrogramm
16094941 200 μg 200 Mikrogramm
16004951 500 μg 500 Mikrogramm
16084941 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16074941
Marke: enQuireBio™ QP8496ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) WD repeat-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005103.2
Gen-ID (Entrez) 9948
Name WD repeat-containing protein 1
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol WDR1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz SRFVNCVRFS PDGNRFATAS ADGQIYIYDG KTGEKVCALG GSKAHDGGIY AISWSPDSTH LLSASGDKTS KIWDVSVNSV VSTFPMGSTV LDQQLGCLWQ KDHLLSVSLS GYINYLDRNN PSKPLHVIKG HSKSIQCLTV HKNGGKSYIY SGSHDGHINY WDSETGENDS FAGKGHTNQV SRMTVDESGQ LISCSMDDTV RYTSLMLRDY SGQGVVKLDV QPKCVAVGPG GYAVVVCIGQ IVLLKDQRKC FSIDNPGYEP EVVAVHPGGD TVA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.