missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human WD repeat-containing protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) WD repeat-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP8496-ec-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16084941

  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_005103.2
WD repeat-containing protein 1
Research Use Only
WDR1
Recombinant Protein
E. coli
SRFVNCVRFS PDGNRFATAS ADGQIYIYDG KTGEKVCALG GSKAHDGGIY AISWSPDSTH LLSASGDKTS KIWDVSVNSV VSTFPMGSTV LDQQLGCLWQ KDHLLSVSLS GYINYLDRNN PSKPLHVIKG HSKSIQCLTV HKNGGKSYIY SGSHDGHINY WDSETGENDS FAGKGHTNQV SRMTVDESGQ LISCSMDDTV RYTSLMLRDY SGQGVVKLDV QPKCVAVGPG GYAVVVCIGQ IVLLKDQRKC FSIDNPGYEP EVVAVHPGGD TVA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9948
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote