Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YEATS domain-containing protein 1
Artikelnummer. p-7153756
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16086610 10 μg 10 Mikrogramm
16026620 50 μg 50 Mikrogramm
16076610 100 μg 100 Mikrogramm
16006620 200 μg 200 Mikrogramm
16016620 500 μg 500 Mikrogramm
16096610 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16086610
Marke: enQuireBio™ QP6895ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) YEATS domain-containing protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer NP_001287879.1
Gen-ID (Entrez) 8089
Name YEATS domain-containing protein 1
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol YEATS4
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MFKRMAEFGP DSGGRVKGVT IVKPIVYGNV ARYFGKKREE DGHTHQWTVY VKPYRNEDMS AYVKKIQFKL HESYGNPLRV VTKPPYEITE TGWGEFEIII KIFFIDPNER PVTLYHLLKL FQSDTNAMLG KKTVVSEFYD EMIFQDPTAM MQQLLTTSRQ LTLGAYKHET EFAELEVKTR EKLEAAKKKT SFEIAELKER LKASRETINC LKNEIRKLEE DDQAKDI
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.