Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 175 Protein
Artikelnummer. 16056660
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16056660 100 μg 100 Mikrogramm
16066660 10 μg 10 Mikrogramm
16006670 50 μg 50 Mikrogramm
16086660 200 μg 200 Mikrogramm
16096660 500 μg 500 Mikrogramm
16076660 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16056660
Marke: enQuireBio™ QP6904ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 175, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_009078.1
Gen-ID (Entrez) 7728
Name Zinc finger protein 175 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ZNF175
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MPADVNLSQK PQVLGPEKQD GSCEASVSFE DVTVDFSREE WQQLDPAQRC LYRDVMLELY SHLFAVGYHI PNPEVIFRML KEKEPRVEEA EVSHQRCQER EFGLEIPQKE ISKKASFQKD MVGEFTRDGS WCSILEELRL DADRTKKDEQ NQIQPMSHSA FFNKKTLNTE SNCEYKDPGK MIRTRPHLAS SQKQPQKCCL FTESLKLNLE VNGQNESNDT EQLDDVVGSG QLFSHSSSDA CSKNIHTGET FCKGNQCRKV CGHKQSLKQH QIHTQKKPDG CSECGGSFTQ KSHLFAQQRI HSVGNLHECG KCGKAFMPQL KLSVYLTDHT GDIPCICKEC GKVFIQRSEL LTHQKTHTRK KPYKCHDCGK AFFQMLSLFR HQRTHSREKL YECSECGKGF SQNSTLIIHQ KIHTGERQYA CSECGKAFTQ KSTLSLHQRI HSGQKSYVCI ECGQAFIQKA HLIVHQRSHT GEKPYQCHNC GKSFISKSQL DIHHRIHTGE KPYECSDCGK TFTQKSHLNI HQKIHTGERH HVCSECGKAF NQKSILSMHQ RIHTGEKPYK CSECGKAFTS KSQFKEHQRI HTGEKPYVCT ECGKAFNGRS NFHKHQITHT RERPFVCYKC GKAFVQKSEL ITHQRTHMGE KPYECLDCGK SFSKKPQLKV HQRIHTGERP YVCSECGKAF NNRSNFNKHQ TTHTRDKSYK CSYSVKGFTK Q
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.