Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 175 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 175, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6904-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16076660
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_009078.1
Zinc finger protein 175 Protein
Research Use Only
ZNF175
Recombinant Protein
E. coli
MPADVNLSQK PQVLGPEKQD GSCEASVSFE DVTVDFSREE WQQLDPAQRC LYRDVMLELY SHLFAVGYHI PNPEVIFRML KEKEPRVEEA EVSHQRCQER EFGLEIPQKE ISKKASFQKD MVGEFTRDGS WCSILEELRL DADRTKKDEQ NQIQPMSHSA FFNKKTLNTE SNCEYKDPGK MIRTRPHLAS SQKQPQKCCL FTESLKLNLE VNGQNESNDT EQLDDVVGSG QLFSHSSSDA CSKNIHTGET FCKGNQCRKV CGHKQSLKQH QIHTQKKPDG CSECGGSFTQ KSHLFAQQRI HSVGNLHECG KCGKAFMPQL KLSVYLTDHT GDIPCICKEC GKVFIQRSEL LTHQKTHTRK KPYKCHDCGK AFFQMLSLFR HQRTHSREKL YECSECGKGF SQNSTLIIHQ KIHTGERQYA CSECGKAFTQ KSTLSLHQRI HSGQKSYVCI ECGQAFIQKA HLIVHQRSHT GEKPYQCHNC GKSFISKSQL DIHHRIHTGE KPYECSDCGK TFTQKSHLNI HQKIHTGERH HVCSECGKAF NQKSILSMHQ RIHTGEKPYK CSECGKAFTS KSQFKEHQRI HTGEKPYVCT ECGKAFNGRS NFHKHQITHT RERPFVCYKC GKAFVQKSEL ITHQRTHMGE KPYECLDCGK SFSKKPQLKV HQRIHTGERP YVCSECGKAF NNRSNFNKHQ TTHTRDKSYK CSYSVKGFTK Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7728
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol