Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 26 Protein
Artikelnummer. p-7153766
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16086670
Marke: enQuireBio™ QP6906ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 26, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_062537.2
Gen-ID (Entrez) 7574
Name Zinc finger protein 26 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ZNF26
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MHTGEKPYQC SDCGKAFNMK TQLIVHQGVH TGNNPYQCGE CGKAFGRKEQ LTAHLRAHAG EKPYGCSECG KAFSSKSYLV IHRRTHTGER PYECSLCERA FCGKSQLIIH QRTHSTEKPY ECNECEKAYP RKASLQIHQK THSGEKPFKC SECGKAFTQK SSLSEHQRVH TGEKPWKCSE CGKSFCWNSG LRIHRKTHK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.