Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 26 Protein
Artikelnummer. 16076670
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16076670 100 μg 100 Mikrogramm
16086670 10 μg 10 Mikrogramm
16026680 50 μg 50 Mikrogramm
16006680 200 μg 200 Mikrogramm
16016680 500 μg 500 Mikrogramm
16096670 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16076670
Marke: enQuireBio™ QP6906ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 26, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_062537.2
Gen-ID (Entrez) 7574
Name Zinc finger protein 26 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ZNF26
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MHTGEKPYQC SDCGKAFNMK TQLIVHQGVH TGNNPYQCGE CGKAFGRKEQ LTAHLRAHAG EKPYGCSECG KAFSSKSYLV IHRRTHTGER PYECSLCERA FCGKSQLIIH QRTHSTEKPY ECNECEKAYP RKASLQIHQK THSGEKPFKC SECGKAFTQK SSLSEHQRVH TGEKPWKCSE CGKSFCWNSG LRIHRKTHK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.