Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zona pellucida sperm-binding protein 1
Artikelnummer. 16086571
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16086571 1 mg 1 Milligramm
16076571 10 μg 10 Mikrogramm
16016581 50 μg 50 Mikrogramm
16066571 100 μg 100 Mikrogramm
16096571 200 μg 200 Mikrogramm
16006581 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16086571
Marke: enQuireBio™ QP8806ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zona pellucida sperm-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001103824.1
Gen-ID (Entrez) 7784
Name Zona pellucida sperm-binding protein 1
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ZP3
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz QPLWLLQGGA SHPETSVQPV LVECQEATLM VMVSKDLFGT GKLIRAADLT LGPEACEPLV SMDTEDVVRF EVGLHECGNS MQVTDDALVY STFLLHDPRP VGNLSIVRTN RAEIPIECRY PRQGNVSSQA ILPTWLPFRT TVFSEEKLTF SLRLMEENWN AEKRSPTFHL GDAAHLQAEI HTGSHVPLRL FVDHCVATPT PDQNASPYHT IVDFHGCLVD GLTDASSAFK VPRPGPDTLQ FTVDVFHFAN DSRNMIYITC HLKVTLAEQD PDELNKACSF SKPSNSWFPV EGSADICQCC NKGDCGTPSH SRRQPHVMSQ WSRS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.