Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Hickox / 1940) Hemagglutinin Protein
Artikelnummer. p-7154184
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16089150
Marke: enQuireBio™ QP7521ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Hickox/1940 H1N1) Influenza A H1N1 (strain A/Hickox/1940) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Influenza A H1N1 (Hickox / 1940) Hemagglutinin Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol HA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Influenza
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz DTICIGYHAN NSTDTVDTVL EKNVTVTHSV NLLEDSHNGK LCRLKGIAPL QLGKCNIAGW ILGNPECESL LSKRSWSYIA ETPNSENGTC YPGDFADYEE LREQLSSVSS FERFEIFPKE RSWPNHNINI GVTAACSHAG KSSFYKNLLW LTEKDGSYPN LNKSYVNKKE KEVLVLWGVH HPSNIENQKT LYRKENAYVS VVSSNYNRRF TPEIAERPKV RGQAGRMNYY WTLLEPGDTI IFEANGNLIA PWYAFALSRG LGSGIITSNA SMDECDTKCQ TPQGAINSSL PFQNIHPFTI GECPKYVRST KLRMVTGLRN IPSIQS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.